Key Documents
630268
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5640 (lit.)
Point d'ébullition
178-179 °C (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
Clé InChI
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter