Key Documents
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H4Br3N
Poids moléculaire :
335.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.