Key Documents
616540
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Ethylene-d3 dibromide
About This Item
Formule linéaire :
BrCDHCD2Br
Poids moléculaire :
190.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Pf
8-11 °C (lit.)
Densité
2.214 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
Clé InChI
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable