Principaux documents
616486
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D3H3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
67-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
Clé InChI
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3