Key Documents
614920
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HSCD2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
157 °C (dec.)(lit.)
Densité
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup