Key Documents
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Cyclohexyl alcohol-d11
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D11HO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup