607355
Imidazole-2-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
pb
256 °C (lit.)
Pf
89-91 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
c1c[15nH][13cH][15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-FRSWOAELSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable