Principaux documents
606901
Sigma-Aldrich
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC6H6O3
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
158-161 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup