Key Documents
605875
Sigma-Aldrich
Cholesterol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC26H46O
Poids moléculaire :
387.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
147-149 °C (lit.)
Densité
1.070 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4[13CH2][C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-CHMPPTJKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable