604410
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Lauryl(benzene-13C6)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
Clé InChI
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup