Key Documents
603988
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H13CONH(CH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
198-199 °C
Pf
-4 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup