603708
Styrene dibromide-(ethyl-2-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
(1,2-Dibromoethyl-2-13C)benzene, 1,2-Dibromo-1-phenylethane-2-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
70-74 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Br[13CH2]C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
Clé InChI
SHKKTLSDGJRCTR-PTQBSOBMSA-N