Key Documents
602019
Sigma-Aldrich
Xenon-124Xe
70 atom %
About This Item
Formule linéaire :
124Xe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
70 atom %
Forme
gas
Changement de masse
M-8
Chaîne SMILES 
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
Clé InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable