Key Documents
601780
Sigma-Aldrich
Argon-38Ar
95 atom %
About This Item
Formule linéaire :
38Ar
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142004
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom %
Pureté
≥99.5% (Total Argon)
Forme
gas
Impuretés
<0.5% Total others
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[38Ar]
InChI
1S/Ar/i1-2
Clé InChI
XKRFYHLGVUSROY-YPZZEJLDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable