Key Documents
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C6D5H4BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Point d'ébullition
152 °C (lit.)
Densité
1.486 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
Clé InChI
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup