595594
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
29-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable