593230
Phenyllithium solution
1.9 M in dibutyl ether
Synonyme(s) :
PhLi
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
1.9 M in dibutyl ether
Densité
0.835 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
Clé InChI
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-Acetyl-1′-diphenylphosphinoferrocene from ferrocenophane.
- Ethyl 2-acetylimino-1-benzyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from ethyl 1-benzyl-6-bromo-2-imino-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
- Ethyl 2-amino-1-benzoyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from (E)-ethyl 2-(acetylimino)-1-benzoyl-6-bromo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup