Principaux documents
589470
Sigma-Aldrich
Phosphoenolpyruvic-2-13C acid potassium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
KOP(O)(OH)O13C(=CH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.13
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)[13C](=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
SOSDSEAIODNVPX-CGOMOMTCSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable