588261
Bromobenzene-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Pf
-31 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Brc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup