586293
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-17O
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Pureté
99% (CP)
Poids mol.
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup