Principaux documents
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
120 °C mmHg (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
Clé InChI
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup