Principaux documents
577901
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 2.5-4.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
2.5-4.0 mmol/g Cl- loading
Taille des particules
50-100 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves