Documents
571342
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium α-ketobutyrate-4-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2COCO2Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.06 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[13CH3]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1;;
Clé InChI
PVLJVKQSCAHPPR-GOCMCNPZSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.