Documents
56655
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(−)-Methyl (R)-3-hydroxypentanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
4655380
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −37±3°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.427
Point d'ébullition
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
XHFXKKFVUDJSPJ-RXMQYKEDSA-N
Application
  • Preparation of single-enantiomer 2-methyl-4-heptanol, a pheromone of Metamasius hemipterus, using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid.: This research outlines the synthesis of a single-enantiomer pheromone compound using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid. The process highlights the importance of enantiopure intermediates like (−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate in the synthesis of biologically active compounds (Ichikawa and Ono, 2006).
Autres remarques
Chiral building block for EPC syntheses; selective anti-alkylation of its dianion; OH protection and reduction of ester group to aldehyde or alcohol functions; stereoselective preparation of a dioxanone with pivalaldehyde
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Frater
Helvetica Chimica Acta, 62, 2825-2825 (1979)
P. DeShong et al.
Tetrahedron Letters, 27, 2091-2091 (1986)
K. Mori et al.
Liebigs Ann. Chem., 159-159 (1990)
K. Mori et al.
Tetrahedron, 41, 919-919 (1985)
J. Zimmermann et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1104-1104 (1987)