Principaux documents
56437
Sigma-Aldrich
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Hydroxypyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
5376132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.490
Densité
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter