Key Documents
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
113-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
Clé InChI
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Description générale
4-Chlorochalcone is a chalcone derivative. Its crystals exhibit monoclinic system with space group P21/c. It can undergo conjugate addition reaction with pyrrole in the presence of AlKIT-5 (mesoporous 3D aluminosilicate catalyst) to form the corresponding C2-alkylated pyrrole derivatives.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable