545708
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc(Cl)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges