Principaux documents
545236
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2SiH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
129-130 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si]([H])(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
Clé InChI
ZLKSBZCITVUTSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Di-tert-butylsilane can be used as a reagent to synthesize:
  • 1,1-di-tert-butyl-N-phenylsilanamine by dehydrogenative coupling with aniline in the presence of supported gold catalyst.
  • Benzyloxy di-tert-butylsilane by dehydrocoupling of benzyl alcohol using NaOH as a catalyst.
  • Di-tert-butyl(3-cyclohexylprop-1-yn-1-yl)silane by silylation reaction with 2-propyn-1-ylcyclohexane using alkali metal hydroxide as a catalyst.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2.22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Sodium Hydroxide Catalyzed Dehydrocoupling of Alcohols with Hydrosilanes
Toutov AA, et al.
Organic Letters, 18(22), 5776-5779 (2016)
Alkali metal-hydroxide-catalyzed C (sp)-H bond silylation
Toutov AA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1668-1674 (2017)
Dehydrogenative Coupling of Hydrosilanes with Amines Using Au/HAP
Uozumi Y and Hamasaka G
Synfacts, 11(05), 0558-0558 (2015)