Principaux documents
543128
Sigma-Aldrich
Propargyl acetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
Clé InChI
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Application
Propargyl acetate may be used to synthesize:
  • optically active γ-hydroxy α,β-unsaturated aldehydes
  • homopropargyl alcohols
  • poly(propargyl acetate)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19 , 3017- 3020 (2001)