Principaux documents
540757
Sigma-Aldrich
16-Hexadecanolide
97%
Synonyme(s) :
Juniperic acid lactone, NSC 33546
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4680-1.4730
Pf
34-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
Clé InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
16-Hexadecanolide (HDL) is a 7-membered lactone. It can be synthesized from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester. HDL undergoes enzymatic ring-opening polymerization in the presence of lipases to afford the corresponding polymers.
Application
16-Hexadecanolide may be used as a starting reagent in the synthesis of caeliferin A 16:0.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Lipase-catalyzed ring-opening polymerization of 16-hexadecanolide.
Namekawa S, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 74(4), 65-68 (1998)
Lactone synthesis from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester in organic solvents catalyzed with polyethylene glycol-modified lipase.
Kodera Y, et al.
Journal of Biotechnology, 31(2), 219-224 (1993)
A Facile and Efficient Synthesis of Caeliferin a 16: 0.
Peng C, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 2(52), 199-201 (2016)