528870
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
Point d'ébullition
230 °C (lit.)
Densité
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Clé InChI
MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter