523771
Tetramethylsilane
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.66 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
26-28 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.