Principaux documents
521507
Sigma-Aldrich
4-Propylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Propylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Pf
89-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7,11-12H,2-3H2,1H3
Clé InChI
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Palladium/carbon-catalyzed Suzuki coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alexandre Baralle et al.
Macromolecular rapid communications, 41(6), e1900644-e1900644 (2020-02-06)
In a significant breakthrough from classical molecular (i.e., nonpolymeric) iodonium salts in light-induced photochemistry, the synthesis and use of new safer polymeric iodonium salts are reported here. They are shown to be involved in charge transfer complexes (CTCs) while in