Principaux documents
520586
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(acetylacetonate)
95%
Synonyme(s) :
Sn(acac)Bu2
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
low-melting solid
Pertinence de la réaction
core: tin
Indice de réfraction
n20/D 1.5110 (lit.)
Point d'ébullition
150 °C (lit.)
Pf
26 °C (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
Clé InChI
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
thymus gland
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup