515884
Aluminum trifluoromethanesulfonate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)aluminum, Aluminum triflate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: aluminum
reagent type: catalyst
Pf
300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Al/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
- In the regioselective synthesis of cyclic ethers by cycloisomerization of unsaturated alcohols.
- In the conversion of saccharides into 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF).
- Along with Pd(OAc)2/BINAP for the methoxycarbonylation reaction of phenylacetylene.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges