5100NG6
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 510 nm (green), carboxy-NHS-amine functionalized, 1 ea of 30 μg antibody kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 30 μg antibody kit
Fluorescence
λem 510 nm (green)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales