Key Documents
499501
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clé InChI
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
  • Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
  • Homocoupling of arylboronic acids
  • Synthesis of borondipyrromethene hybrids
  • Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable