498580
2-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.97 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LTICZKRGJCRVLT-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C