Key Documents
493090
Sigma-Aldrich
N-Butylpyridinium chloride-d14
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-Butylpyridinium chloride-d14
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D14ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
131-133 °C (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES 
[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D,5D,6D,7D2,8D,9D;
Clé InChI
POKOASTYJWUQJG-CBZSTONXSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable