Principaux documents
491519
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
About This Item
Formule linéaire :
D2NC6D4OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
188-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
Clé InChI
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup