490997
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H415N2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Clé InChI
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable