490229
Methane-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled methane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup