Key Documents
489964
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amine-15N) monohydrate
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
233-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable