487775
Acetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable