Principaux documents
487236
Sigma-Aldrich
m-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-13C2-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(13CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
138-139 °C (lit.)
Pf
-48 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]c1cccc([13CH3])c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup