486264
Uracil-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC3H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable