Key Documents
483613
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylstannyl)acetylene
Synonyme(s) :
1,2-Ethynediylbis[trimethylstannane], Ethynylenebis[trimethyl]tin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnC≡CSn(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
59-61 °C (lit.)
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
Clé InChI
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges