Key Documents
464937
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Synonyme(s) :
NSC 92174
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Condenation reactions
  • Wittig reactions
  • Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
  • Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable