Principaux documents
464384
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −59°, c = 1 in methanol
Pf
194-196 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1[C@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
Clé InChI
HNFXKRNIAWHFJN-LLVKDONJSA-N
Application
Chiral phosphoric acid used for the resolution of amines, amino acids, and amino alcohols.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
ten Hoeve, W., and Wynberg, H.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4508-4508 (1985)
A.D. van der Maest et al.
Rec. Trav. Chim., 109, 523-523 (1990)
ten Hoeve, W. and Wynberg, H.
Synthetic Communications, 24, 899-899 (1994)