Key Documents
461563
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter